Learn More
3-Hydroxypiperidine, 98+%
Product Code. 11324564
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Product Code. 11324564
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01333.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6859-99-0
Molecular Formula C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
MDL Number MFCD00014591
InChI Key BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
PubChem CID 23293
IUPAC Name piperidin-3-ol
SMILES C1CC(CNC1)O
Specifications
Melting Point 56°C to 60°C
pH 11.5 to 11.7
Boiling Point 67°C to 69°C (2 mmHg)
Flash Point >100°C (212°F)
Odor Amine-like
Quantity 2 g
UN Number UN3263
Beilstein 102696
Sensitivity Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight 101.15
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Hydroxypiperidine
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato