Learn More
3-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Product Code. 11945691 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11945691
Brand: Thermo Scientific Acros 437580010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 102422-56-0 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102422-56-0
Molecular Formula C8H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 151.14
InChI Key PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl benzene, 3-fluorobenzylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanatomethyl, benzene, 1-fluoro-3-isocyanatomethyl, pubchem16233, acmc-20aov0, 3-fluoro-benzyl isocyanate, 3-fluorophenylmethyl isocyanate
PubChem CID 643499
IUPAC Name 1-fluoro-3-(isocyanatomethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN=C=O
Specifications
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Boiling Point 209.0°C
Flash Point 91°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 151.14
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Fluorobenzyl isocyanate
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis