Learn More
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10078711 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10078711 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10078711 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 356930010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
CAS 701-27-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Boiling Point 108.0°C (15.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C6H4ClFO2S
Linear Formula FC6H4SO2Cl
Refractive Index 1.5280 to 1.5310
MDL Number MFCD00042286
Quantity 1g
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
InChI Key OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC Name 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 194.60
PubChem CID 2734258
Formula Weight 194.61
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • EUH014-Reacts violently with water.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.