Learn More
3-Ethynylaniline, TRC
Product Code. 30134673
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134673 1 g 1g
30133678 10 mg 10mg
17953175 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30134673 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE6850701G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54060-30-9
Molecular Formula C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Synonym (3-Ethynylphenyl)amine, (m-Aminophenyl)acetylene, 1-Amino-3-ethynylbenzene, 3-Acetylenylaniline-d4, 3-Amino-1-ethynylbenzene, 3-Ethynylaniline, 3-Ethynylbenzenamine, m-Ethynylaniline;
SMILES C#CC1=CC=CC(=C1)N
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2
Chemical Name or Material 3-Ethynylaniline
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.