Learn More
3-Diethylamino-1-propylamine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15876500
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 L
Unit Size:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15876500 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15876500 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8141001000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-78-9
Grade Research
Molecular Formula H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Spécification
Melting Point -60°C
Density 0.82 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 168°C to 171°C
MDL Number MFCD00008218
Quantity 1 L
Synonym 3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Diethylamino-1-propylamine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.