Learn More
3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib, TRC
Product Code. 30005836
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30005836 100 mg 100mg
17922535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD289540100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1603814-04-5
Molecular Formula C22 H24 Cl F N4 O3
Molecular Weight (g/mol) 446.9
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
IUPAC Name N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amine
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Specifikationer
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
Formula Weight 446.1521
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Grade HPLC
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.