Learn More
3-Deoxygalactosone (>90%), TRC
Codice prodotto. 30134241
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30134241 50 mg 50mg
30136626 5 mg 5mg
30004156 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30134241 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23710050MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4134-97-8
Molecular Formula C6 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Synonym D-threo-Hexos-2-ulose, 3-deoxy-, D-threo-Hexosulose, 3-deoxy- (6CI,7CI,8CI), 3-Deoxy-D-threo-hexos-2-ulose, 3-Deoxy-D-galactosone, 3-Deoxygalactosone, (4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-oxohexanal
IUPAC Name (4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-oxohexanal
SMILES [C@@H](CC(C=O)=O)([C@@H](CO)O)O
Specifica
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O5/c7-2-4(9)1-5(10)6(11)3-8/h2,5-6,8,10-11H,1,3H2/t5-,6-/m1/s1
Formula Weight 162.0528
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 3-Deoxy-galactosone
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.