Få mere at vide
(3-Cyanopropyl)trichlorosilane, 98%
Artikelnummer. 11499050
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11499050 25 g 25g
11409060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11499050 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13787.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202.534 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-27-8
Molecular Formula C4H6Cl3NSi
Molecular Weight (g/mol) 202.534
MDL Number MFCD00013832
InChI Key HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC Name 4-trichlorosilylbutanenitrile
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Boiling Point 237°C to 238°C
Quantity 25 g
Flash Point 92°C (198°F)
Odor Pungent
Refractive Index 1.463
Sensitivity Moisture sensitive
Density 1.28
Linear Formula Cl3Si(CH2)3CN
UN Number UN2987
Beilstein 906924
Formula Weight 202.54
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.