Learn More
3-Chlorobenzyl chloride, 97%
Product Code. 11478873
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11478873
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11041.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 620-20-2 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-20-2
Molecular Formula C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.025
MDL Number MFCD00000905
InChI Key DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
PubChem CID 12103
IUPAC Name 1-chloro-3-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
Spezifikation
Density 1.27
Boiling Point 215°C to 216°C
Flash Point 98°C (208°F)
Odor Pungent
Refractive Index 1.556
Quantity 25 g
UN Number UN2235
Beilstein 742266
Formula Weight 161.03
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Chlorobenzyl chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt