Learn More
3-Bromophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10043400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2.5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
10043400 2.5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10043400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296640025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1878-67-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass Bottle
Molecular Formula C8H7BrO2
Linear Formula BrC6H4CH2COOH
MDL Number MFCD00004330
Quantity 2.5g
Synonym 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
InChI Key KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
IUPAC Name 2-(3-bromophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 215.05
PubChem CID 74653
Formula Weight 215.05
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Bromophenylacetic acid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.