Learn More
3-Bromofuran, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 94.5, 0.05, 0.45, 0.35 |
| CAS Max % | 98.5, 0.15, 0.55, 0.45 |
| Density | 1.635g/mL |
| Assay Percent Range | 95% |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 146.97 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 3-Bromofuran, stabilized with Cu(0.1%), Furan (0.5%) & NaHCO3 (0.4%) |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?