Learn More
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15404397
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15404397 250 mg 250mg
15494387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15404397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31764.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1092461-37-4
Molecular Formula C8H7BrF3NO
Molecular Weight (g/mol) 270.049
MDL Number MFCD11519380
InChI Key LYWSEMAXLWKKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, jrd
PubChem CID 53414437
IUPAC Name [3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CN
Specifica
Refractive Index 1.496
Quantity 250 mg
UN Number UN2735
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 270.05
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.