Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 99%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpezifikation
Spezifikation
| CAS | 16691-43-3 |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | White to Beige |
| Loss on Drying | 1% max. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C2H4N4S |
| MDL Number | MFCD00005231 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?