Learn More
3-Amino-4-methylbenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Formula Weight | 151.0633 |
| Chemical Name or Material | 3-Amino-4-methylbenzoic Acid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?