Learn More
3-Acetylindole, 97%
Product Code. 10172460 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10172460 25 g Glass bottle 25g
10050590 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10172460 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102590250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 703-80-0
Molecular Formula C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.19
MDL Number MFCD00005626
InChI Key VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC Name 1-(1H-indol-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 185°C to 191°C
Color Yellow to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Beilstein 21, 316
Formula Weight 159.19
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 3-Acetylindole, 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.