Learn More
3,7-Dimethyl-1-octanol, 95%
Artikelnummer. p-3593276 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mL
250 mL
1 L
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
250mL
50mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10648624
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 392620500
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 106-21-8 | C10H22O | 158.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-21-8
Molecular Formula C10H22O
Molecular Weight (g/mol) 158.28
MDL Number MFCD00002936
InChI Key PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
PubChem CID 7792
IUPAC Name 3,7-dimethyloctan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
Spezifikation
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Density 0.8280g/mL
Boiling Point 118°C (15.0 mmHg)
Flash Point 97°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Refractive Index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantity 50 mL
Specific Gravity 0.828
Formula Weight 158.28
Percent Purity 95%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3, 7-Dimethyl-1-octanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt