Learn More
3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10179272 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10179272
Brand: Thermo Scientific Acros 249560010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93343-10-3
Molecular Formula C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.12
MDL Number MFCD00042560
InChI Key OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC Name 1,3-difluoro-5-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spécification
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Density 1.23g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass Bottle
Linear Formula F2C6H3OCH3
Refractive Index 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Quantity 1 g
Formula Weight 144.12
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3, 5-Difluoroanisole, 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Difluoroanisole
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis