Learn More
3,4-Dimethylbenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30371176
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30371176 1 g -
30383933 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4645351G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5973-71-7
Molecular Formula C9 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Synonym Benzaldehyde, 3,4-dimethyl-, 3,4-Dimethylbenzaldehyde (ACI), 3,4-DBAL
IUPAC Name 3,4-dimethylbenzaldehyde
SMILES Cc1ccc(C=O)cc1C
Tekniske data
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Formula Weight 134.0732
Chemical Name or Material 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.