Learn More
3,4-Dimethylaniline, TRC
Product Code. 30376217
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30376217 5 g 5g
30370820 25 g -
30369187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30376217 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4621855G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-64-7
Molecular Formula C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Synonym 3,4-Xylidine (8CI), 3,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Xylidine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylbenzenamine, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099
IUPAC Name 3,4-dimethylaniline
SMILES Cc1ccc(N)cc1C
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight 121.0891
Chemical Name or Material 3,4-Dimethylaniline
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.