Få mere at vide
3,4-Dichlorocinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11934991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11934991 25 g 25g
11924991 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11934991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163120250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 1202-39-7
Molecular Formula C9H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.05
InChI Key RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
IUPAC Name (E)-3-(3,4-dichlorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Tekniske data
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 220.0°C to 223.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Linear Formula Cl2C6H3CH=CHCO2H
Quantity 25 g
Formula Weight 217.05
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder or Powder
Chemical Name or Material 3, 4-Dichlorocinnamic acid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorocinnamic acid
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.