Learn More
3,4-Dichloroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11473467
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11473467 100 g 100g
11453467 5 g 5g
11463467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11473467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17242.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 36404-30-5
Molecular Formula C7H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 177.024
MDL Number MFCD00070785
InChI Key VISJRVXHPNMYRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy, 3,4-dichloromethoxybenzene, 1,2-dichloro-4-methyxybenzene, 3,4-dichloroanizole, pubchem3683, acmc-1ajco, 4,5-dichlorophenyl methyl ether, 3,4-dichlorophenol, methyl ether
PubChem CID 37438
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Melting Point -8°C
Density 1.33
Boiling Point 200°C to 204°C
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.557
Quantity 100 g
Beilstein 775080
Formula Weight 177.03
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3,4-Dichloroanisole
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.