Learn More
3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292972
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
10292972 1 g 1g
10793053 250 mg 250mg
10793367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10292972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01185DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 116525-66-7
Molecular Formula C13H8ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 309.78
MDL Number MFCD00112478
InChI Key CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735791
SMILES CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
IUPAC Name 3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula Weight 309.8
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid