Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, 99%
Product Code. 10706161 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass Bottle
Plastic bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 10706161
Brand: Thermo Scientific Acros 139930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-41-2 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-41-2
Molecular Formula C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.2
MDL Number MFCD00002501
InChI Key SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
PubChem CID 8357
ChEBI CHEBI:454991
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Specifica
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100
Melting Point 168.0°C to 172.0°C
Color Colorless to Yellow
Boiling Point 225.0°C to 227.0°C (10.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 0.99
Packaging Glass Bottle
Linear Formula (CH3O)3C6H2CO2H
Quantity 5 g
Beilstein 10, 481
Formula Weight 212.2
Percent Purity 0.99
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3, 4, 5-Trimethoxybenzoic acid, 0.99
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato