Learn More
3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic Acid], TRC
Artikelnummer. 30007741
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30007741 50 g 50g
30011155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47984050G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-78-3
Molecular Formula C14H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 396.35
Synonym 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic Acid, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic Acid), 5,5'-Dithiobis[2-nitrobenzoic Acid], Ba 2767, DTNB, Ellman’s Reagent
IUPAC Name 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight 395.9722
Chemical Name or Material 3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic Acid]
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.