Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyde, TRC
Code produit 30379943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30379943 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30379943 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4618901G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 3,3-Dimethylbutyraldehyde
CAS 2987-16-8
Molecular Formula C6H12O
Quantity 1 g
Synonym 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)CC=O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Formula Weight 100.0888
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.