Learn More
3,3-Dimethylbenzidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30319895
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30319895 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30319895 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA12726000AL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-10-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantity 1 mL
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.