Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Stopcocks
Product Code. 10728141
Click to view available options
Plug Bore:
2.5 mm
4 mm
Description:
Plug size: NS 12.5
Plug size: NS 14.5
Plug size: NS 18.8
Includes:
PTFE Plug, Screw Thread Retaining Device
Solid Glass Plug
Solid Glass Plug, Capillary Side Arms
Conditionnement:
Each
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10728141
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 02161804
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type Stopcock
Plug Bore 4 mm
Description Plug size: NS 18.8
Material Borosilicate Glass
Certifications/Compliance DIN 12541-1
Includes PTFE Plug, Screw Thread Retaining Device
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis