Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine, sodium salt, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10483955 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Form:
Powder
Unit Size:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Form unitSize
10483955 10 g Powder 10g
10205240 250 mg Powder 250mg
10417340 1 g Powder 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10483955 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 139860100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-06-1
Spécification
Color White to Beige
Form Powder
Format Glass bottle
Purity or Quality Grade 95%
Quantity 10 g
Chemical Name or Material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, sodium salt
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.