Learn More
3-[(2RS)-Piperidin-2-yl]pyridine ((RS)-Anabasine), Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Description
3-[(2RS)-Piperidin-2-yl]pyridine ((RS)-Anabasine)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | rac-Anabasine |
| CAS | 13078-04-1 |
| Analyte or Component Names | rac-Anabasine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C10 H14 N2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, Piperidine, 2-(3-pyridyl)- (3CI), 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-[2,3']bipyridinyl, 2-(3-Pyridyl)piperidine, 2-(Pyridin-3-yl)piperidine, 3-(2-Piperidyl)pyridine, 3-(Piperidin-2-yl)pyridine, DL-Anabasine, Nicotine Imp. G (EP), Anabasine, (+/-)- (8CI), Pyridine, 3-(2-piperidinyl)-, (+/-)-, (+/-)-Anabasine, Nicotine Impurity G as Racemate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2 |
| SMILES | C1CCC(NC1)c2cccnc2 |
| IUPAC Name | 3-piperidin-2-ylpyridine |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu