Learn More
3-(2-Bromophenyl)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15410839
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15410839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63884.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52221-92-8
Molecular Formula C9H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 215.09
MDL Number MFCD09028685
InChI Key VODAJGPTULSNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromo-phenyl-propan-1-ol, 3-2-bromophenyl propan-1-ol, 3-2-bromophenyl-1-propanol, benzenepropanol, 2-bromo, ksc268e5r, 3-2-bromo-phenyl ;-propan-1-ol
PubChem CID 10512846
IUPAC Name 3-(2-bromophenyl)propan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCCO)Br
Specifikationer
Color Colorless
Quantity 1 g
Formula Weight 215.09
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-(2-Bromophenyl)-1-propanol
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.