Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10601465
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10601465 1 g Amber Glass Bottle 1g
10611465 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10601465 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC32916DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 25699-82-5
Molecular Formula C10H7N3
Molecular Weight (g/mol) 169.19
MDL Number MFCD07772807
InChI Key KLZKYUMVLIQOFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164581
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazol-1-yl benzonitrile, 3-pyrazolylbenzenecarbonitrile, 3-1h-pyrazole-1-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1h-pyrazol-1-yl, benzonitrile, 3-1h-pyrazol-1-yl
IUPAC Name 3-pyrazol-1-ylbenzonitrile
Formula Weight 169.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.