Learn More
(2R)-Hydroxyphenylacetic Acid ((R)-Mandelic Acid), Mikromol™
Descrizione
(2R)-Hydroxyphenylacetic Acid ((R)-Mandelic Acid)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (R)-Mandelic Acid |
| CAS | 611-71-2 |
| Analyte or Component Names | (R)-Mandelic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H8 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (R)-Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Impurity E, Sertraline Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?