missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD-5069, MedChemExpress

Product Code. 16443706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. Quantity unitSize
16443706 25 mg 25mg
16491879 1 mg 1mg
16417948 10 mg 10mg
16403887 50 mg 50mg
16450408 5 mg 5mg
16417746 100 mg 100mg
6 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16443706

Brand: Medchem Express HY19855

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.

AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.

Spécification

Chemical Name or Material AZD-5069
CAS 878385-84-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H22F2N4O5S2
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 90 mg/mL (188.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCC1)(NC2=NC(SCC3=CC=CC(F)=C3F)=NC(O[C@H](C)[C@@H](O)CO)=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 476.52
Formula Weight 476.52
Percent Purity 98.97%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.