Learn More
Wheaton™ 250 mL Polystyrene Sample Container
Description
- For general sample collection, transport, and storage
- Wide container range to suit most user needs
Spécification
Spécification
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Certifications/Compliance | EU Directive 98/79/EC |
| Closure Material | Metal |
| Closure Type | Screw Cap |
| Diameter (Metric) | 63.4 mm |
| Height (Metric) | 121.2 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?