Learn More
Jenway™ 230V Power Supply, Leaded EU Plug
Product Code. 11480619
Product Code. 11480619
Brand: Jenway™ 9995603
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used with all echem bench models
  • 230V
  • Leaded EU plug
  • For use with all echem bench models
Spécification
Type Power Supply, Leaded EU Plug
Voltage 230 V
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis