Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Grid Divider |
| For Use With (Equipment) | 32 mm high cryoboxes |
| Holds | Vials with 13 mm O.D. |
| Tube Array | 9 x 9 cells |
| Height (Metric) | 22 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?