Description
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier.
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Spécification
Spécification
| Capacity | 5 mL |
| Max. Tube Diameter | 13.5 mm |
| For Use With (Equipment) | Frontier Fixed-Angle Rotors |
| Description | Adapter, D13.5mm, 5ml Tubes x2 |
| No. of Places | 1 |
| No. per Pack | 2 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?