Läs mer
Läs mer
Ohaus™ 2 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ R-A6x50/13MI Rotors
Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity:
1 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Pack of 2
Beskrivning
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in Frontier™ R-A6x50/13MI Rotors
Specifikationer
Specifikationer
| Type | FA |
| Capacity | 1 x 15 mL |
| Max. Tube Diameter | 17.5 mm |
| For Use With (Equipment) | R-A6x50/13MI Rotors |
| Description | Adapter, 1x15ml D17.5mm FA, 2/pk |
| No. of Places | 1 |
| No. per Pack | 2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering