Learn More
2-Thiopheneboronic acid, 97%
Product Code. 10674092 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 10674092
Brand: Thermo Scientific Acros 344710010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6165-68-0 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6165-68-0
Molecular Formula C4H5BO2S
Molecular Weight (g/mol) 127.95
MDL Number MFCD00151850
InChI Key ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
PubChem CID 2733960
IUPAC Name thiophen-2-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CS1
Specifications
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 120.0°C to 122.0°C
Color White to Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Solubility Information Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight 127.96
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2-Thiopheneboronic acid
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiopheneboronic acid
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt