Learn More
2-Phenylacetamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15465028
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15465028 5 g 5g
15475028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15465028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58835.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19227-11-3
Molecular Formula C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.181
MDL Number MFCD05864463
InChI Key FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
PubChem CID 9566465
IUPAC Name N'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Spécification
Melting Point 66°C to 67°C
Quantity 5 g
Formula Weight 150.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Phenylacetamidoxime
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.