Description
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifications
Specifications
| Color | Colorless |
| Density | 0.819g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 174°C to 181°C |
| Flash Point | 71°C (159.8°F) |
| Odor | Unpleasant |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3(CH2)5CH(OH)CH3 |
| Quantity | 100 mL |
| Solubility Information | 0.986g/L at 20°C in water |
| Formula Weight | 130.23g/mol |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?