Learn More
2-Nitrobenzaldehyde-d4, TRC
Artikelnummer. 30469582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30469582 5 mg 5mg
30468768 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4921275MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Nitrobenzaldehyde-d4
CAS 1020718-69-7
Molecular Formula C7 2H4 H N O3
Quantity 5 mg
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde D4
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C=O)c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 155.14
Formula Weight 155.0521
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.