Learn More
2-(N-Benzyl-N-methyl)aminoethanol-1,1,2,2-d4, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
0.5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
0.5g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | N-Benzyl-N-methylethanolamine ethyl-1,1,2,2-d4 |
| CAS | 1219803-10-7 |
| Molecular Formula | C10 2H4 H11 N O |
| Quantity | 0.5 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethan-1,1,2,2-d4-ol, N-Benzyl-N-methylethanolamine-1,1,2,2-d4, N-Benzyl-N-methylethanolamine-D4 (ethyl-1,1,2,2,-D4) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12 H,7-9H2,1H3/i7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N(C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-[benzyl(methyl)amino]-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.26 |
| Formula Weight | 169.1405 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu