Learn More
2-Methylbenzenamine Hydrochloride (o-Toluidine Hydrochloride), Mikromol™
Descrizione
2-Methylbenzenamine Hydrochloride (o-Toluidine Hydrochloride)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| CAS | 636-21-5 |
| Analyte or Component Names | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H9 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | o-Toluidine Hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, Prilocaine Related Compound A as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Prilocaine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccccc1N |
| IUPAC Name | 2-methylaniline;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?