Learn More
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15224308 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15224308 1 g 1g
15234308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15224308 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453580010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 1257535-05-9
Molecular Formula C7H5ClF3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 259.63
MDL Number MFCD14583150
InChI Key BNCNLCKWRCXBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 51342031
IUPAC Name 2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 259.64
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.