Learn More
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15434887
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. Quantity unitSize
15434887 1 g 1g
15444887 5 g 5g
2 options
Product Code. 15434887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32198.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 937068-58-1
Molecular Formula C9H7F3O3
Molecular Weight (g/mol) 220.147
MDL Number MFCD09832311
InChI Key COVAZHQHYXQLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 21544491
IUPAC Name 2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Specifications
Melting Point 113°C to 116°C
Quantity 1 g
Formula Weight 220.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.