Learn More
2-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Product Code. 32238700
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 L
Unit Size:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32238700 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32238700 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8006409025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Hydroxybenzaldehyde
CAS 90-02-8
Melting Point -7°C
Density 1.17 g/cm³ at 20°C
Flash Point 77°C (closed cup)
Quantity 25 L
Synonym 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, 2-Hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Grade Not Available
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.