Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, 98%
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
1kg
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | >62.5°C |
| Color | White to Yellow |
| Boiling Point | 150°C to 160°C (5.0 mmHg) |
| Flash Point | >100°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | HOC6H3(OCH3)COC6H5 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido