Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Beschreibung
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 673-22-3 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H8O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (328.62 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (13.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CC1=CC=C(OC)C=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight | 152.15 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?