Learn More
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone, 99%
Código de producto. 11490597
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11490597 100 g 100g
11470597 5 g 5g
11480597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11490597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22445.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17475.00 NOK
    13668.65 NOK / 100g
    Save 3806.35 NOK
    21% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2035-72-5 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone is used in ophthalmic devices, films, coatings, and fibers, cosmetic preparations and toners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone is used in ophthalmic devices, films, coatings, and fibers, cosmetic preparations and toners.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2035-72-5
Molecular Formula C17H14O4
Molecular Weight (g/mol) 282.295
MDL Number MFCD00080561
InChI Key IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate, 4-methacryloxy-2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxy benzophenone, methacrylic acid 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, 3-hydroxy-4-phenylcarbonyl phenyl 2-methylprop-2-enoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, acmc-20amfp, 2-hydroxy-4-methacryloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone
PubChem CID 74856
IUPAC Name (4-benzoyl-3-hydroxyphenyl) 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Melting Point 77°C to 79°C
Density 1.18
Quantity 100 g
Sensitivity Light sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 282.3
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.